Documentos
S879819
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-3-INDOLEGLYOXYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H19N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
325.37
Número MDL:
Outras notas