Documentos
S44599
3-({2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]ETHYL}SULFONYL)-N-(6-{[3-({2-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]ETHYL}SULFONYL)PROPANOYL]AMINO}HEXYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H38Cl2N2O10S4
Número CAS:
Peso molecular:
761.784
Número MDL:
Outras notas