Documentos
S219452
3-(2-(2-PIPERIDIN-1-YL-ETHOXY)-PH)-1-PYRIDIN-3-YL-PROPENONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H25ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
372.899
Número MDL:
Outras notas