Documentos
S197920
N-(1-BENZENESULFONYL-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-2,4-DICHLORO-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H10Cl5NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
461.581
Número MDL:
Outras notas