Documentos
S192236
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-DECAHYDRODIBENZO[B,K][1,4,7,10,13,16,19]HEPTAOXACYCLOHENICOSINE-2,16-DIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H32Cl2N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
507.416
Número MDL:
Outras notas