Documentos
R999342
4-[(E)-({[3-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H24N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
452.471
Número MDL:
Outras notas