Key Documents
R993859
METHYL 4-(((((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)AMINO)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H18N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
362.407
Número MDL:
Outras notas