Documentos
R978388
4-METHYL-N'-(1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H20N4O
Número CAS:
Peso molecular:
368.442
Número MDL:
Outras notas