Documentos
R966061
ETHYL (2E)-7-METHYL-2-{[5-(4-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-OXO-5-PHENYL-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H21N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
515.549
Número MDL:
Outras notas