Documentos
R963453
7-ALLYL-1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H19N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
305.339
Número MDL:
Outras notas