Documentos
R936766
N'-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H17Cl2N3O
Número CAS:
Peso molecular:
386.284
Número MDL:
Outras notas