Documentos
R920746
8-{[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]AMINO}-1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H30N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
398.512
Número MDL:
Outras notas