Documentos
R920177
8-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
378.437
Número MDL:
Outras notas