Documentos
R911887
2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-(2-HYDROXYPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
464.978
Número MDL:
Outras notas