Documentos
R908231
7-METHOXY-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H13F3O4
Número CAS:
Peso molecular:
350.297
Número MDL:
Outras notas