Documentos
R875864
METHYL 2-({[(3-ALLYL-4-OXO-5-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H27N3O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
565.737
Número MDL:
Outras notas