Documentos
R862118
N-((Z)-2-[5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H23ClN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
450.926
Número MDL:
Outras notas