Documentos
R859206
2-CHLORO-N-((5E)-5-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H19ClN4O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
531.059
Número MDL:
Outras notas