Documentos
R854298
ETHYL 2-({[(3-ALLYL-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-4-(4-METHOXYPHENYL)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H27N3O5S3
Número CAS:
Peso molecular:
581.736
Número MDL:
Outras notas