Documentos
R844276
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-3-HYDROXY-4-(4-METHOXYBENZOYL)-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H25N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
463.56
Número MDL:
Outras notas