Documentos
R836265
(5Z)-5-[(3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C36H30ClN3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
668.239
Número MDL:
Outras notas