Key Documents
R826790
N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H27N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
521.662
Número MDL:
Outras notas