Documentos
R801429
2-(2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-4-BROMOPHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H17BrN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
477.318
Número MDL:
Outras notas