Documentos
R779857
1(4-BENZHYDRYL-1-PIPERAZINYL)2-ET-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C32H31N5
Número CAS:
Peso molecular:
485.637
Número MDL:
Outras notas