Documentos
R767905
3-((4-TERT-BUTYLBENZYL)OXY)-2-CL-7,8,9,10-TETRAHYDRO-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H25ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
396.918
Número MDL:
Outras notas