Documentos
R763861
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H26N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
474.586
Número MDL:
Outras notas