Documentos
R762954
ET 7-(4-FLUOROBENZOYL)-3-(2-FLUOROPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H16F2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
406.392
Número MDL:
Outras notas