Documentos
R762024
3-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-9H-PURIN-9-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H12N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
252.232
Número MDL:
Outras notas