Documentos
R727334
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H28BrN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
562.536
Número MDL:
Outras notas