Key Documents
R710083
N'-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H26N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
450.542
Número MDL:
Outras notas