Key Documents
R701467
ACETIC ACID 3,4-DIACETOXY-5-(6-HO-PURIN-9-YL)-TETRAHYDRO-FURAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H18N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
394.344
Número MDL:
Outras notas