Documentos
R696706
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,4-DIMETHYLANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H24Cl3N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
520.866
Número MDL:
Outras notas