Documentos
R696374
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H24Cl3N3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
552.865
Número MDL:
Outras notas