Documentos
R692832
ETHYL {[5-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-1H-BENZIMIDAZOL-6-YL]AMINO}CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H18N6O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
410.477
Número MDL:
Outras notas