Documentos
R675032
ETHYL 2-[(2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H21NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
295.404
Número MDL:
Outras notas