Documentos
R662011
1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(3-(4-METHYLPHENYL)-1-PH-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H19ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
398.896
Número MDL:
Outras notas