Documentos
R658464
8-CHLORO-7-((2,4-DICHLOROBENZYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H13Cl3O3
Número CAS:
Peso molecular:
395.673
Número MDL:
Outras notas