Documentos
R650862
2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H30N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
590.709
Número MDL:
Outras notas