Documentos
R642908
N-(1-((4-CHLOROANILINO)CARBONYL)-2-(2-CHLOROPHENYL)VINYL)-4-METHYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H18Cl2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
425.318
Número MDL:
Outras notas