Key Documents
R603244
6-AMINO-4-[3-(BENZYLOXY)-4-ETHOXYPHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H22N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
402.457
Número MDL:
Outras notas