Documentos
R561703
2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N'-(2-METHYLBENZOYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H15N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
337.338
Número MDL:
Outras notas