Documentos
R552526
(3-ALLYL-4-(3-NITRO-PHENYL)-3H-THIAZOL-2-YLIDENE)-PHENYL-AMINE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16BrN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
418.315
Número MDL:
Outras notas