Documentos
R549061
METHYL 2,7,7-TRIMETHYL-4-[5-(4-METHYLPHENYL)-2-FURYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H27NO4
Número CAS:
Peso molecular:
405.498
Número MDL:
Outras notas