Key Documents
R525561
(1-BENZOYLAMINO-2-ETHYLSULFANYL-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H27INOPS
Número CAS:
Peso molecular:
595.487
Número MDL:
Outras notas