Documentos
R523216
2-MORPHOLIN-4-YL-N-(2,3,5-TRIFLUORO-6-MORPHOLIN-4-YL-PYRIDIN-4-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H19F3N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
360.339
Número MDL:
Outras notas