Documentos
R498807
2-AMINO-4-(2-NITRO-PHENYL)-5-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
311.3
Número MDL:
Outras notas