Key Documents
R478229
ETHYL (2E)-2-[4-(ACETYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-5-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H24N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
476.556
Número MDL:
Outras notas