Documentos
R444308
3-BROMO-N-[[(3-BROMOBENZOYL)AMINO](3-NITROPHENYL)METHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H15Br2N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
533.179
Número MDL:
Outras notas