Documentos
R430978
ETHYL 2-{[(3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H18ClNO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
419.952
Número MDL:
Outras notas