Documentos
R411809
N-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H19N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
325.37
Número MDL:
Outras notas